Documenti
GF34416851
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), powder, mean particle size 150micron, weight 100 g
Sinonimo/i:
ET306010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 344-168-51
Peso
100 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3