MAB318-AF555
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Tyrosine 3-monooxygenase, Dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LNC1, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, zebrafish, mouse, rat, frog, vole, monkey, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tyrosine Hydroxylase in rat cortical neurons.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2