MAB348-AF647
Anti-APP A4, a.a. 66-81 of APP {NT} Antibody, clone 22C11, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, APP, APPI, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PN-II, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta,
Scegli un formato
575,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
575,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22C11, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, porcine, rat, fish, human, monkey, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected APP A4 in SH-SY5Y cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2