07-582-I
Anti-phospho-IRF-3 (Ser396) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interferon regulatory factor 3, IRF-3
Scegli un formato
416,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer396)
Informazioni sul gene
human ... IRF3(3661)
pig ... Irf3(396656)
rhesus monkey ... Irf3(718970)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-IRF-3 (Ser396) in 10 µg of sendai virus treated A549 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and sendai virus treated A549 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1