MAB2168
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HU-2E8
Scegli un formato
833,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
833,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Huntingtin Protein Antibody, a.a. 2146-2541, clone HU-2E8, ascites fluid, clone HU-2E8, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HU-2E8, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry on frozen and microwave oven treated paraffin sections
(human tissue): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato