Documenti fondamentali
MAB5492
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2B4
Sinonimo/i:
Anti-huntingtina, Anticorpo anti-huntingtina, Anticorpo di rivelazione
Scegli un formato
100 μL
777,00 €
777,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1102
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
777,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
777,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1102
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-huntingtina, a.a. 1-82, ascites fluid, clone 2B4, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
Riconosce gli amminoacidi 1-82 dell′huntingtina. L′anticorpo riconosce l′huntingtina wild type e mutante.
Immunogeno
Epitopo: aa 1-82
Hungtingtina ricombinante umana, amminoacidi 1-82
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-huntingtina, a.a. 1-82, è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, IC, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Western blot: 1:500-1:5.000
Immunocitochimica (1): 1:500-1:5.000
Immunoistochimica (1,2): 1:500-1:5.000
ELISA: 1:500-1:5,000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale
Descrizione del bersaglio
348 kDa
Stato fisico
Liquido ascitico privo di conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Conservare per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di corteccia cerebrale umana normale, campioni di corteccia cerebrale di topo da topi HD o wild-type
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sean M DeGuire et al.
The Journal of biological chemistry, 293(48), 18540-18558 (2018-09-07)
Huntington's disease is a fatal neurodegenerative disorder resulting from a CAG repeat expansion in the first exon of the gene encoding the Huntingtin protein (Htt). Phosphorylation of this protein region (Httex1) has been shown to play important roles in regulating
Sophie Vieweg et al.
The Journal of biological chemistry, 291(23), 12074-12086 (2016-03-24)
The first exon of the Huntingtin protein (Httex1) is one of the most actively studied Htt fragments because its overexpression in R6/2 transgenic mice has been shown to recapitulate several key features of Huntington disease. However, the majority of biophysical
Phosphorylation of mutant huntingtin at serine 116 modulates neuronal toxicity.
Watkin, EE; Arbez, N; Waldron-Roby, E; O'Meally, R; Ratovitski, T; Cole, RN; Ross, CA
Testing null
Gennady Ermak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(18), 11845-11853 (2009-03-10)
Our work suggests an important new link between the RCAN1 gene and Huntington disease. Huntington disease is caused by expansion of glutamine repeats in the huntingtin protein. How the huntingtin protein with expanded polyglutamines (mutant huntingtin) causes the disease is
Jack C Reidling et al.
Stem cell reports, 10(1), 58-72 (2017-12-14)
Huntington's disease (HD) is an inherited neurodegenerative disorder with no disease-modifying treatment. Expansion of the glutamine-encoding repeat in the Huntingtin (HTT) gene causes broad effects that are a challenge for single treatment strategies. Strategies based on human stem cells offer