MAB1574
Anti-Polyglutamine-Expansion Diseases Marker Antibody, clone 5TF1-1C2
ascites fluid, clone 5TF1-1C2, Chemicon®
Sinonimo/i:
Poly-Glu, PolyQ
Scegli un formato
892,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
892,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5TF1-1C2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Western blotting: 1:1.000-1:20.000
Immunoistochimica su sezioni congelate e in paraffina (tessuto umano): 1: 1.000- 1: 20.000
Saggio immunocitochimico su cellule transfettate: 1:1.000-1:20.000 Immunoprecipitazione: 1:1.000-1:20.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Malattie neurodegenerative
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
′
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1