MABN821
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
mouse monoclonal, 3B5H10
Sinonimo/i:
Huntingtin mutants with expanded polyQ repeats, HD protein, Huntington disease protein, mHtt, PolyQ disease proteins
Scegli un formato
359,00 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
359,00 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteine con poliQ associate a malattia, clone 3B5H10, clone 3B5H10, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5H10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTT(3064)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocitochimica: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunocolorazione dei neuroni esprimenti in modo transiente la proteina hungtintina (Htt) o l′atassina 3 con espansioni della regione di poliQ associate alla malattia (da 46Q a 138Q) ma non dei neuroni esprimenti Htt con 17Q o atassina 3 con 27Q. Il clone 3B5H10 ha determinato la colorazione della proteina Htt mutante (mHff) diffusa nel citoplasma, ma non degli aggregati di Htt in corpi di inclusione (IB) di grandi dimensioni (Miller, J., et al. (2011). Nat. Chem. Biol. 7(12):925-934).
Immunoistochimica: è stato utilizzato un lotto rappresentativo per immunocolorare sezioni di tessuto cerebrale di topi transgenici esprimenti la proteina hungtintina mutante (mHtt) umana associata alla malattia, e anche dei ceppi di topi transgenici BACHD (Htt full-length con 97Q), R6/2 (frammento dell′esone 1 con circa 150Q) e YAC-SCA3 (mHtt full-length con 84Q). Il clone 3B5H10 ha determinato la colorazione della proteina mHtt diffusa nel citoplasma ma non di quella aggregata in grandi corpi di inclusione, se non dopo trattamento con acido formico al 90% (Miller, J., et al. (2011). Nat. Chem. Biol. 7(12):925-934).
Analisi di inibizione: l′uso di un lotto rappresentativo ha bloccato l′aggregazione in vitro del frammento dell′esone 1 di mHtt con 39Q o 53Q e ha scisso le fibrille e gli oligomeri di mHtt già aggregati in monomeri in un esperimento in microscopia a forza atomica (AFM) confermato da una misurazione mediante scattering dinamico della luce (DLS) (Miller, J., et al. (2011). Nat. Chem. Biol. 7(12):925-934).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare i costrutti di huntingtina (Htt), recettore per gli androgeni (AR) e atrofina contenenti le espansioni della regione di poliQ associate alla malattia (da 65Q a 103Q), ma non i costrutti con 19Q o 25Q, espressi in modo esogeno dalle cellule HEK293 e PC12. Il clone 3B5H10 ha rivelato le forme monomeriche e probabilmente anche quelle oligomeriche corte dei frammenti N-terminali di mHtt, ma non gli oligomeri di grandi dimensioni né gli aggregati ad alto peso molecolare (Miller, J., et al. (2011). Nat. Chem. Biol. 7(12):925-934).
Qualità
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha rivelato il frammento N-terminale codificato dall′esone 1 della proteina huntingtina con 134 espansioni di glutammina/Gln (134Q) ma non il corrispondente frammento normale (wild-type) con 17Q.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1