Documenti fondamentali
LSKMAGH
Millipore
PureProteome Nickel Magnetic Bead System
PureProteome Nickel Magnetic Beads provide researchers with a powerful bead system to help purify polyhistidine-tagged recombinant proteins
Scegli un formato
2 X 1 ML
163,00 €
10 ML
699,00 €
163,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 X 1 ML
163,00 €
10 ML
699,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
163,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Coniugato
magnetic beads conjugate
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 mL
Produttore/marchio commerciale
PureProteome
tecniche
protein purification: suitable (histidine tagged recombinant protein)
Dimensione particelle
10 μm
Capacità
1-5.5 mg/mL, bead suspension binding capacity (protein)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
PureProteome magnetic bead purification systems ensure extremely fast and easy protein purification including those polyhistidine-tagged recombinant proteins. The systems feature low nonspecific binding and minimal sample loss. PureProteome Nickel Magnetic Beads provide comparable yield while offering high purities than other magnetic purification systems.
Applicazioni
Research Category
All
Note legali
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany