Documenti fondamentali
KHGES003HH3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 300 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Sterile
Sinonimo/i:
Opticap Sterile XL 300 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 9/16 in. HB/HB
Scegli un formato
3 PKG
358,00 €
358,00 €
Spedizione prevista il18 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 PKG
358,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
358,00 €
Spedizione prevista il18 giugno 2025Dettagli
Nome del prodotto
Capsule Opticap® XL, membrana Millipore Express® SHC, sterile, Opticap® XL 3, outlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 4.7 in. (11.9 cm)
Materiali
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
irradiated
sterile
Nome Commerciale
Opticap® XL 3
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
≤1.9  mL/min air diffusion at 2.8  bar (40  psig) and 23 °C ( in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
11.9 cm (4.7 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
4.7 in. (11.9 cm)
Diametro
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
290 cm2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
11.9 cm (4.7 in.)
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di OPTICAP® XL capsule e OPTICAP® XLT capsule
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 123 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Millipore Express che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥1 L d′acqua
Ritenzione batterica
I campioni hanno dato prova della ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
TOC/Conducibilità
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 2,0 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64> a 25 °C.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.