Vai a
MP0DADPTF
Disposable Adapter Kit 6 through adapters, required if using MP0DDIVERTR
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Spedizione prevista il06 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l.
98,40 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
98,40 €
Spedizione prevista il06 luglio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
ambient
Quality Segment
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MP0DADAPTEZFITMICADZWDKADPA1
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
SP1
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-