Documenti fondamentali
IT5SP0001
Millipore
Tappo di chiusura TC da 3/4” per connettore maschio Staubli
Scegli un formato
1 EA
152,00 €
152,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
152,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
152,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
0.5 in.
13 mm
Larghezza
0.5 in.
Spessore
3 in.
Peso
8 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany