Documenti fondamentali
Z740135
QianCap pressure monitor-25
for tubes/bottles with internal threads #25
Scegli un formato
1 EA
1.200,00 €
1.200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.200,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
1.200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Q Labtech
Parametri
0-300 psi pressure range
Descrizione generale
QianCap pressure monitor-25 is designed for monitoring internal pressure on pressure tubes, flasks and bottles with #25 internal threads. The set contains all items needed for immediate use (pressure release system, 1 PTFE adapter-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 stainless steel pressure gauge-300 psi and 10 septa-12 mL).
Caratteristiche e vantaggi
  • Monitors Ace-Thred pressure tubes/bottles.
  • Provides optional higher pressure adapter (120 psi).
Note legali
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)