Documenti fondamentali
GTTP03700
Millipore
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,22 μm
Isopore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Isopore Membrane Filter
Scegli un formato
100 FILTERS
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
Parametri
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
37 mm
Diam. filtro
37 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Punto di bolla
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
The Isopore membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter useful in surface visualization. It is useful in the analysis of airborne contaminants using optical or electron microscopy. The precise pore diameter and a consistent pore size enable accurate size-base sample separation. Isopore membrane filters are applicable for use in chemotaxis assay, air, monitoring and epifluorescent microscopy.
Applicazioni
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • SEM analysis
  • Sterility testing
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Caratteristiche e vantaggi
  • Isopore membrane structure enables particles retention on the surface for easy counting and analysis.
  • Displays low background interference.
  • Non-hygroscopic.
  • reduced sample analysis time.
  • Translucent material.
Avvertenza
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany