Documenti fondamentali
EZFITBASE3
Millipore
Rampa di filtrazione EZ-Fit®
3-place manifold base for filtration application, stainless steel, 316L stainless steel, 3-place manifold base for filtration application
Sinonimo/i:
Rampa EZ-Fit®, Rampa di filtrazione EZ-Fit® per la pompa da vuoto EZ-Stream®
Scegli un formato
1 EA
2.750,00 €
2.750,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.750,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
2.750,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Materiali
316L stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
3-place manifold base for filtration application
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
La rampa del vuoto EZ-FIT® è un sistema all′avanguardia che supporta la filtrazione dei campioni. Sulle uscite dei supporti per filtri Millipore in vetro, plastica o acciaio inossidabile si possono sistemare i tappi perforati standard n. 8. I materiali di consumo monouso, come gli imbuti riutilizzabili si adattano a teste differenti. Le rampe ottimizzano il flusso di lavoro e tengono sotto controllo i rischi di contaminazione evitando risultati falsi positivi durante i test sulla contaminazione. Il modello della valvola a 2 vie impedisce di toccare accidentalmente la testa di filtrazione durante l′apertura o la chiusura della valvola. La valvola di controllo impedisce il riflusso del liquido dal sistema del vuoto. Il modello ad altezza ridotta migliora l′ergonomia dell′uso nelle cappe a flusso laminare.
Applicazioni
Le rampe del vuoto EZ-FIT® sono usate come accessori della pompa da vuoto per filtrare i campioni dei test per l′analisi microbiologica generale, la determinazione della carica microbica (prodotti farmaceutici, cibi e bevande) e il monitoraggio delle acque. Supporta la filtrazione di tre campioni del test.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.