Documenti fondamentali
EZFITMHTA3
Millipore
Testa di filtrazione per rampa EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, For use with EZ-Fit® filtration units, 3 units, pkg of 3 unit
Sinonimo/i:
Per la determinazione della carica microbica, testa di filtrazione per rampa, Testa della rampa di filtrazione, Testa di filtrazione, Testa di filtrazione per rampa EZ-Fit®
Scegli un formato
3 UNITS
764,00 €
764,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 UNITS
764,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
764,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
316L stainless steel
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 3 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
La testa di filtrazione per la rampa Ez-Fit® è parte integrante del sistema di filtrazione EZ-Fit®, progettata per alloggiare gli imbuti EZ-Fit® durante il processo di filtrazione. La testa della rampa è autoclavabile e facile da smontare, per limitare la possibile formazione di biofilm. L′O-ring in silicone garantisce il corretto adattamento della testa di filtrazione al blocco della rampa EZ-Fit®.
Applicazioni
La testa di filtrazione per la rampa Ez-Fit® serve per alloggiare gli imbuti EZ-Fit® durante i comuni processi di filtrazione. L'apparecchiatura consente di analizzare campioni liquidi di materie prime, intermedi di processo e prodotti finiti di diversi settori industriali.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany