DX0838
Diclorometano
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
6.83 psi ( 20 °C)
Prodotti consigliati
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilità
20 g/L
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤235 nm
Assorbanza UV
λ: 235 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.35
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 340-400 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Stabilized with an alkene.
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash