Documenti fondamentali
DX0030
Supelco
Decane
Sinonimo/i:
Decane, extraction
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
204-686-4
Saggio:
≥98% (GC)
P. ebollizione:
174 °C/1013 mbar
Tensione di vapore:
1 hPa ( 16 °C)
Il prodotto DX0030 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Tensione di vapore
1 hPa ( 16 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
174 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.0 °C - closed cup