Vai a
CC095-M
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Laminina purificata derivata da topo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedizione prevista il24 luglio 2026daMerck S.p.A
302,00 €
1 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
352,00 €
5 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
1.110,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
mouse
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
302,00 €
Spedizione prevista il24 luglio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Laminina, purificata di topo, Laminins are the major noncollagenous constituent of basement membranes. This purified mouse laminin was isolated from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a mouse tumor that produces large amounts of basement membranes.
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
La laminina è una glicoproteina non collagenica isolata da sarcoma di topo di Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Una molecola di laminina è composta da tre polipeptidi legati da ponti disolfuro che si assemblano per formare una struttura asimmetrica a forma di croce. La laminina di topo purificata promuove l′adesione e la crescita di cellule di sarcoma e di carcinoma umano, cellule di retinoblastoma umano, cellule epatiche, cellule di neuroblastoma di topo, cellule di carcinoma embrionale di topo, e sembra essere coinvolta nello sviluppo del tessuto embrionale. La concentrazione ottimale di laminina può variare con il tipo cellulare e deve essere determinata sperimentalmente.
Application
La laminina di topo purificata è stata impiegata come substrato di rivestimento per la coltura e il mantenimento di colture neuronali derivate da cellule staminali embrionali di topo, fornendo una superficie idonea per l'adesione e la crescita cellulare durante gli esperimenti in vitro.[1]
Biochem/physiol Actions
Le laminine sono componenti fondamentali delle membrane basali, le matrici extracellulari che tengono insieme cellule e tessuti. Queste proteine interagiscono con i recettori presenti nella membrana plasmatica delle cellule adiacenti alle membrane basali. Tale interazione consente alle laminine di regolare efficacemente varie attività cellulari e vie di segnalazione.
Physical form
Proteina purificata. Liquida; in Tris-HCl 0,05 M, pH 7,4, con NaCl 0,15 M.
Senza conservanti.
Purificata dal sarcoma di EHS secondo il metodo di Timpl, et al.
Preparation Note
Conservare a -20 °C per un massimo di sei mesi.
Scongelare il prodotto con cautela a 2-8 C° per evitare la gelificazione prematura e non ricongelare. Una volta scongelato, il materiale deve essere conservato a 2-8 °C per un massimo di 3 mesi.
Specificità: Peso molecolare = 850 kD; 3 catene espresse come due bande principali a 200 e 400 kD su SDS-PAGE.
Preparazione: Preparata dal sarcoma di Engelbreth-Holm-Swarm {EHS} secondo il metodo di Timpl et al 1979 {http://www.jbc.org/cgi/reprint/254/19/9933.pdf}. In breve, omogenati del tumore sono stati sottoposti a estrazioni di NaCl e a centrifugazioni. Nella frazione NaCl 0,5 M è stata rilevata laminina. Dopo successivi gradienti salini e ulteriori fasi di centrifugazione, la laminina è stata dializzata con urea 2 M e trasferita su una colonna di DEAE, seguita da cromatografia a setaccio molecolare e concentrazione per ultrafiltrazione.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
A meno che sia diversamente specificato nel nostro catalogo o nella documentazione di una società terza in accompagnamento ai prodotti, si intende che i nostri prodotti sono soltanto per scopi di ricerca e non devono essere usati per altri scopi, il che include ma non è limitato a usi commerciali non autorizzati, usi in diagnostica in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione a umani o animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11243217001CLS354259SAB4200719
Laminina from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
Roche
11243217001
Laminina
biological source
mouse
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
biological source
mouse (High Concentration)
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable, cell differentiation: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electron microscopy: suitable, immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL using Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections.
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
~1.0 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. The CoA for this product indicates that it is "Purified as laminin-nidogen complex from EHS sarcoma according to the method of Timpl, et al. (1,2)." The inquiry is whether this is a laminin product or a laminin-nidogen complex.
    1 risposta
    1. The production was carried out using a modified method as described in the reference: Timpl, R., et al., J. Biol. Chem. 254:9933-9937 (1979). The nidogen content is not tested, but the product is provided at > 95% purity with primarily 3 chains expressed as two major bands at 200 and 400kD, indicating that the presence of nidogen is likely minuscule, if present at all.