Documenti fondamentali
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-628-5
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.004 meq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤20 ppm
Colore
APHA: ≤30
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
132 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-45 °C
Temp. transizione
flash point 27 °C
Solubilità
0.207 g/L
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C