Documenti
900521
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinonimo/i:
Chlorobezene ZerO2®, Degassed and low oxygen chlorobenze
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.56
Beilstein:
605632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.86 (vs air)
Tensione di vapore
11.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1178 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
7.1 %
Impurezze
≤0.005% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
P. eboll.
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)