Documenti fondamentali
CTGB71TP3
Millipore
Cartucce Aerex®, 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7
Sinonimo/i:
Aerex CTGB Cartridge Filter 10 in. 0.2 µm Code 7
Scegli un formato
3 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Aerex®
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Aerex®
Parametri
≤15 mL/min nitrogen diffusion at 690 mbar (10 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 145 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 145 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.2 bar max. differential pressure (75 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C (Reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
gas filtration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
0.65 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤35 mg/cartridge
Matrice
Aerex®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
input
sample type gas
Punto di bolla
≥900 mbar (13 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Caratteristiche e vantaggi
Il prodotto è stato qualificato per la ritenzione del virus ΦX174 in un challenge di aerosol virale da 10⁸ a 10¹⁰ PFU con una velocità di flusso di 50 SCFM per cartuccia da 10” dopo 50 cicli di SIP a 145 °C.
Confezionamento
Doppio sacchetto ad apertura facilitata
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Qualità
La membrana è stata qualificata mediante un challenge di ritenzione batterico di 21 giorni con una concentrazione minima di un aerosol di Brevundimonas diminuta di 1 x 10⁷ UFC/cm².
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
200 cicli di SIP da 30 minuti (150 in equicorrente/50 in controcorrente) a 145 °C; fino a 165 ore di SIP in equicorrente a 145 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana in PTFE che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in una miscela 70/30% IPA/acqua a temperatura ambiente controllata
HydroCorr: ≤0,40 mL/min con acqua a 1380 mbar (20 psig) per cartuccia da 10”
Note legali
AEREX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany