Documenti fondamentali
KEGBG050HH
Millipore
Gamma Phobic Opticap XL 50 Express SPG 0,2 HB/HB
non-sterile, pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
Capsula Opticap® XL, membrana Millipore Express® SPG da 0,2 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PBT-based blend (gamma-stable)
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
tecniche
gas filtration: suitable
Lunghezza
7.2 cm (2.84 in.)
Larghezza
2.4 in.
Diametro
6.2 cm (2.4 in.)
Superficie filtrante
19.6 cm2
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤1.0 mg
Matrice
Millipore Express® SPG
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥1170 mbar (17 psig), air with 100% IPA at 23 °C
Raccordi
inlet stepped hose barb for 6.5-9.5 mm I.D. silicone flexible tubing
outlet hose barb
outlet stepped hose barb for 6.5-9.5 mm I.D. silicone flexible tubing
female Luer slip interior
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Compatibile con raggi gamma a 45 kGy OPPURE 3 cicli di autoclave di 60 min a 126 °C; non è sterilizzabile in linea mediante vapore
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: in IPA/acqua 70/30%
HydroCorr: ≤0,03 mL/min a 2,6 bar (38 psig)
Ritenzione batterica
Ritenzione quantitativa pari a 107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) per metodica ASTM
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microrganismo
  • Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: Bioprocessazione
  • Uso previsto: Ritenzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare le Istruzioni per la bagnatura per le unità filtranti nella guida all′uso delle membrane Durapore®
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany