Documenti fondamentali
CS60HX01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinonimo/i:
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
Scegli un formato
1 EA
495,00 €
495,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
495,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
495,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Nome del prodotto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiali
TPE seal
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Larghezza
7.4 cm (2.9 in.)
Superficie filtrante
0.014 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
input
sample type liquid
Conducibilità
≤0.15 μS/cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Applicazioni
High-density cell cultures
Specifiche
Filter Grade: 60HX
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Risultati analitici
Total organic carbon (TOC) residue: Measured at below detectable limits.
Note legali
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.