Documenti fondamentali
CS20MS01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinonimo/i:
Filtri Clarisolve a pieghe profonde da laboratorio 20 µm, 0,014 m2 (0,15 ft2)
Scegli un formato
1 EA
420,00 €
420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
420,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiali
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Larghezza
7.4 cm (2.9 in.)
Superficie filtrante
0.014 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
1.4-2.1 μg/L
input
sample type liquid
Conducibilità
0.80 – 1.59 μS/cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Conduttività dell′acqua prodotta a 25 °C: 0,80 – 1,59 µS/cm dopo autoclave (1 ciclo di 60 minuti a 123 C) e flussaggio con 600 LMH di acqua pura per 10 minuti. Un campione di filtrato è stato prelevato ogni 2 minuti durante il lavaggio e analizzato per la conducibilità.
Applicazioni
Colture cellulari ad alta densità
Specifiche
Grado del filtro: 20MS
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Integrità preservata dopo due cicli in autoclave di 60 minuti a 123 °C.
Risultati analitici
Residuo di carbonio organico totale (TOC): Dopo autoclave (1 ciclo di 60 minuti a 123 °C) e lavato ad un flusso di 600 LMH di acqua pura per 10 minuti. Alla fine del lavaggio un campione è stato tratto per valori tipici di TOC.
Note legali
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.