Documenti
CS60HX02H1
Millipore
Filtri di profondità Clarisolve®
High-density cell cultures
Sinonimo/i:
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
TPE seal
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Larghezza
9.4 cm (3.7 in.)
Superficie filtrante
0.027 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
input
sample type liquid
Conducibilità
≤0.15 μS/cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Applicazioni
Colture cellulari ad alta densità
Specifiche
Grado del filtro: 60HX
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Integrità preservata dopo due cicli in autoclave di 60 minuti a 123 °C.
Risultati analitici
Carbonio organico totale (TOC) residuo: a valori inferiori ai limiti di rivelabilità
Note legali
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13