Documenti fondamentali
CS40MS02H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinonimo/i:
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
Scegli un formato
1 EA
495,00 €
495,00 €
Spedizione prevista il20 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
495,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
495,00 €
Spedizione prevista il20 maggio 2025Dettagli
Nome del prodotto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiali
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Larghezza
9.4 cm (3.7 in.)
Superficie filtrante
0.027 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
0.9-1.2 μg/L
input
sample type liquid
Conducibilità
0.91 – 1.29 μS/cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Applicazioni
High-density cell cultures
Specifiche
Filter Grade: 40MS
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Risultati analitici
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Total organic carbon (TOC) residue: TOC for 60HX media was measured at below detectable limits.
Note legali
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.