CS20MS01F1-X
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.11 m², High-density cell cultures, Process Scale
Sinonimo/i:
Clarisolve 20 m Pod Depth Filters, 0.11 m 2 (1.18 ft 2)
Scegli un formato
724,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
724,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiali
Millistak+® media
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Larghezza
5.8 cm (2 in.)
Superficie filtrante
0.11 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Categorie correlate
Descrizione generale
Il filtro di profondità CLARISOLVE®, un dispositivo in formato μPod, rappresenta la soluzione più veloce ed efficiente per chiarificare flussi a densità elevata e trasferire così i processi dalla fase upstream a quella downstream senza la necessità di centrifugare.
Il filtro CLARISOLVE® ha una superficie di filtrazione di 0,11 m2 e un formato modulare di tipo Pod.
Applicazioni
Specifiche
Nota sulla preparazione
Integrità preservata dopo 1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C.