C5483
Human Collagen Type I
from human placenta, powder, ~95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Collagen human, Bornstein and Traub Type I, acid soluble, powder, ~95% (SDS-PAGE)
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
~95% (SDS-PAGE)
Stato
powder
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Solubilità
aqueous acid: ≤5 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... COL1A2(1278)
Descrizione generale
Applicazioni
Collagen Type I has been used as a scaffold for the growth in vitro of stem cells in a wide variety of biomaterial engineering studies.[3][4]
- as a component of extracellular matrix in the chemotaxis assay of the rat adipose-derived stem cells[5]
- in adhesion assay of the adult retinal pigmented epithelium-19 (ARPE-19) cell line[6]
- in the glycation aggregation and adsorption studies as a model system for arthritis[7]
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?