SAB4500367
Anti-Collagen III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
COL3A1, Collagen α-1(III) chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 138 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL3A1(1281)
Categorie correlate
Descrizione generale
Collagen III is also termed as collagen type III α1 (COL3A1). It is a fibrillar collagen present in extensible connective tissues. COL3A1 spans around 44 kb in length and has 52 exons. It is expressed in blood vessels and hollow organs. Collagen III gene is located on human chromosome 2q32.2.
Immunogeno
Immunogen Range: 81-130
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato