Vai a
C4407
Human Collagen Type III
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
570,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2870,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (GE)
Biological source:
human placenta
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Collagene, Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
biological source
human placenta
Quality Segment
assay
≥90% (GE)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
aqueous acid: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL3A1(1300)
Application
Collagen from human placenta has been used to assess the bioelectric effects of quinine on airway epithelial cells, to study the selective toxicity of engineered lentvirus lytic peptides and in a particle aggregation assay for the rapid detection of fibronectin, fibrinogen and collagen receptors on Staphylococcus aureus. It has also been used in a magnesium-dependent, collagen-binding assay during characterization of human lung tumor-associated antigens.
Preparation Note
This product was prepared by a modification of the pepsin extraction and salt fractionation method of Hill, R.J. and Harper, E., Anal. Biochem., 141 (1984). It is a lyophilized powder that can be reconstituted in sterile .5 M acetic acid, PBS or water at 1 mg/mL. A PBS solution will be stable for at least one year at -20°C.
Analysis Note
An SDS polyacrylamide gel electrophoresis test run under reducing conditions consistent with basement membrane collagen yields three major bands.
Other Notes
Il collagene è classificato in diversi tipi strutturalmente e geneticamente distinti. Sigma utilizza la nomenclatura proposta da Bornstein e Traub. Occorre prestare attenzione a non confondere le denominazioni delle tipologie Sigma con le classificazioni del collagene universalmente riconosciute.
All collagen molecules are composed of three polypeptide chains arranged in a triple helical conformation, with a primary structure that is mostly a repeating motif with glycine in every third position and proline or 4-hydroxyproline frequently preceding the glycine residue.
Disclaimer
This product should be stored at 2-8 °C and will retain activity in these conditions for 2 years.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C3657C7774C8374
Collagene Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
Sigma-Aldrich
C4407
Collagene
Collagene Bornstein and Traub Type V (Sigma Type IX), powder
Sigma-Aldrich
C3657
Collagene
Collagene Bornstein and Traub Type I (Sigma Type VIII), powder
Sigma-Aldrich
C7774
Collagene
Collagene Bornstein and Traub Type IV, powder
Sigma-Aldrich
C8374
Collagene
description
Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
description
Bornstein and Traub Type V (Sigma Type IX), powder
description
Bornstein and Traub Type I (Sigma Type VIII), powder
description
Bornstein and Traub Type IV, powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
assay
≥90% (GE)
assay
-
assay
-
assay
>85% (SDS-PAGE)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... COL3A1(1300)
Gene Information
human ... COL5A1(1289)
Gene Information
bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728)
human ... COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
solubility
aqueous acid: soluble
solubility
aqueous acid: soluble
solubility
-
solubility
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)