UFSC400MT
Kit di manutenzione per cella con agitatore Amicon® da 50mL (gruppo barra d′agitazione, 2 guarnizioni per tipo, kit di tubi)
Sinonimo/i:
Kit di manutenzione Amicon, Kit per cella con agitatore da 400 mL
Scegli un formato
314,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
314,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon®
Parametri
400 mL process volume
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
18.7 cm (7.4 in.)
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Principio
I clienti hanno visto anche
Articoli
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocolli
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.