IP04
Protein G Plus-Agarose Suspension
Protein G PLUS agarose suspension specifically formulated for immunoprecipitation.
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
slurry (Liquid)
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Compatibilità
suitable for immunoprecipitation
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process