ABT330
Anti-TSLP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
TSLP Antibody, Thymic stromal lymphopoietin
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSLP(85480)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP in human brain cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP in 15 µg of A20 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A20 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2