Documenti fondamentali
MAB3026
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NFκB, subunità p65, subunità attiva, clone 12H11
clone 12H11, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Rel A
Scegli un formato
25 μG
150,00 €
100 μG
521,00 €
150,00 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1498
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μG
150,00 €
100 μG
521,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
150,00 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1498
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12H11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rabbit, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFKB1(4790)
Categorie correlate
Descrizione generale
Il fattore di trascrizione NFkappaB (Nuclear Factor kappa B) è coinvolto nell'espressione e nella regolazione di una serie di importanti processi cellulari e fisiologici come la crescita, lo sviluppo, l'apoptosi, la risposta immunitaria e infiammatoria e l'attivazione di vari promotori virali incluse le sequenze LTR del virus dell'immunodeficienza umana. La famiglia di NFkappaB rappresenta un gruppo di proteine strutturalmente correlate ed evolutivamente conservate correlate al proto-oncogene c-Rel. Nei mammiferi comprende cinque proteine: Rel (cRel), RelA (p65), RelB, NFkappaB1 (p50 e il suo precursore p105) e NFkappaB2 (p52 e il suo precursore p100). Le proteine NFkappaB/Rel sono presenti come come omo- o eterodimeri e formano complessi che agiscono come attivatori oppure come repressori della trascrizione. Sebbene la maggior parte dei dimeri NFkappaB agiscono da attivatori, gli omodimeri p50/50 e p52/52 possono reprimere la trascrizione di geni bersaglio. L'eterodimero più abbondante presente nelle cellule è p50/p65.
Specificità
Riconosce un epitopo in una regione sovrapponibile al segnale di localizzazione nucleare (NLS) della subunità p65 dell'eterodimero NFkB. Pertanto si lega selettivamente alla forma attivata di NFkB (Zabel et al., 1993). Questo anticorpo può essere utilizzato anche per il saggio di ritardo della mobilità elettroforetica (EMSA). Il fattore di trascrizione NFkB è una proteina che lega il DNA in maniera sequenza-specifica (Sen & Baltimore, 1986). È un fattore di trascrizione pleiotropico coinvolto nell'espressione di una varietà di geni cellulari e virali (Lenardo & Baltimore, 1989). NFkB è costituito da due subunità denominate, in base al loro peso molecolare, p50 e p65 (Kawakami et al., 1988). Le due subunità sono stabilizzate da una proteina ad azione inibitoria, IkB (Baeuerle & Baltimore, 1988). Nelle cellule quiescenti, NFkB risiede nel citosol in una forma inattiva che può essere attivata in vivo mediante trattamento di cellule con citochine o attivatori di protein chinasi. In vitro, è possibile generare la forma attiva di NFkB mediante trattamento con sodio desossicolato, formammide o frazionamento dimensionale mediante elettroforesi. La forma attiva di NFkB è una proteina eterotetramerica, costituita da due subunità p50 e due subunità p65 (Lenardo et al., 1987). Dopo l'attivazione, NFkB passa dal citosol al nucleo della cellula dove si lega a specifiche sequenze di DNA dando inizio alla trascrizione.
Immunogeno
Epitopo: subunità p65, subunità attiva
Peptide corrispondente alla P65 umana, coniugato a BSA.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunofluorescenza:
una concentrazione 1-10 μg/mL di un precedente lotto è stata utilizzata in immunofluorescenza.
Immunoistochimica (sezioni in paraffina):
una concentrazione 5-10 μg/mL (APAAP) di un lotto precedente è stata utilizzata in immunoistochimica.
Immunoistochimica (sezioni congelate):
una concentazione 5-10 μg/mL (APAAP) di un lotto precedente è stata utilizzata in immunoistochimica.
Immunoistochimica:
Il clone 12H11 funziona meglio su tessuti umani freschi se congelati o fissati con acetone, tuttavia alcuni gruppi hanno osservato una reattività anche su tessuti umani trattati con la tradizionale fissazione in formalina. Per una migliore visualizzazione in tessuti fissati con acetone o formalina si raccomanda l′uso del metodo ABC (Complesso Avidina-Biotina) o di sistemi di rilevamento avanzati. L'anticorpo reagisce meglio con i tessuti di origine umana. Reagisce inoltre con tessuto di ratto, anche se con una minore affinità, mentre non reagisce con tessuto di topo. La reattività su altre specie non è stata esaminata. Lo smascheramento antigenico mediante riscaldamento in microonde in tampone con acido citrico o digestione con tripsina è risultato efficace per il clone 12H11 su tessuti fissati in formalina.
Western blot: 5-10 µg/mL (ECL)
Saggio di ritardo della mobilità elettroforetica:
una concentrazione 0,5-1 μg/mL di un lotto precedente è stata utilizzata nel saggio di Supershift.
Citometria a flusso:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in citometria a flusso. Solo su cellule fissate, fissazione in acetone.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Utilizzare l'anticorpo anti-NFκB, subunità p65, subunità attiva, clone 12H11 (anticorpo monoclonale di topo) validato in EMSA, FC, ICC, IF, IHC, IHC(P), WB Per rilevare NFκB (Rel A).
Qualità
Testato regolarmente in analisi di Western blot su lisati della linea cellulare PC12.
Western blot:
l′utilizzo di questo lotto con diluizione 1:500 ha rivelato NF KAPPA B, P65 in 10 μg di lisato di cellule PC12.
Descrizione del bersaglio
65 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG3 monoclonale di topo purificata, formato liquido in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricezione a 2-8ºC.
Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule HeLa trattate con TNF α, cellule Jurkat trattate con PMA e ionoforo di calcio.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stephen A Watt et al.
The American journal of pathology, 185(9), 2354-2363 (2015-07-28)
NF-κB signaling plays a crucial role in regulating proliferation and differentiation in the epidermis. Alterations in the NF-κB pathway can lead to skin pathologies with a significant burden to human health such as psoriasis and cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC).
Jayeeta Ghose et al.
PloS one, 6(8), e23837-e23837 (2011-09-03)
Huntington's disease (HD) is caused by the expansion of N-terminal polymorphic poly Q stretch of the protein huntingtin (HTT). Deregulated microRNAs and loss of function of transcription factors recruited to mutant HTT aggregates could cause characteristic transcriptional deregulation associated with
Natini Jinawath et al.
PloS one, 5(6), e11198-e11198 (2010-06-30)
Ovarian cancer is one of the most lethal types of female malignancy. Although most patients are initially responsive to platinum-based chemotherapy, almost all develop recurrent chemoresistant tumors and succumb to their diseases. Elucidating the pathogenesis underlying drug resistance is fundamental
Yuyan Cheng et al.
Brain, behavior, and immunity, 53, 207-222 (2016-01-17)
Most psychiatric and neurological diseases are exacerbated by stress. Because this may partially result from stress-induced inflammation, we examined factors involved in this stress response. After a paradigm of inescapable foot shock stress that causes learned helplessness depression-like behavior, eighteen
Angela L Bush et al.
Brain research, 1203, 18-25 (2008-03-04)
The avian brainstem serves as a useful model to answer the question of how afferent activity influences the viability of target neurons. Approximately 20-30% of neurons in the avian cochlear nucleus, nucleus magnocellularis (NM) die following deafferentation (i.e., deafness produced