ABE347
Anti-NFκB p65 Antibody, CT
from rabbit
Sinonimo/i:
v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RELA(5970)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated NFκB from A431 RIPA lysate.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NFκB in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Four isoforms produced by alternative splicing have been described: Isoform 1 (p65) at 60.2 kDa, Isoform 2 (p65 delta 2) at 58.8 kDa, Isoform 3 (p65 delta) at 59.1 kDa, and Isoform 4 at 59.9 kDa
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1