ABT110
Anti-SDHD (CybS) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] cytochrome b small subunit, mitochondrial, CybS, CII-4, QPs3, Succinate dehydrogenase complex subunit D, Succinate-ubiquinone oxidoreductase cytochrome b small subunit, Succinate-ubiquinone reductase membrane anchor s
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
sheep (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDHD(6392)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SDHD (CybS) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1