Documenti fondamentali
598101
Sigma-Aldrich
Thioredoxin, Human, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
Thioredoxin, Human, Recombinant, E. coli, rhTRX
Scegli un formato
100 μG
612,00 €
612,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
612,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
612,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 9358
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥1.7 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Recombinant, human thioredoxin expressed in E. coli. A ubiquitous protein with two redox-active half-cysteine residues. Functions as a general disulfide reductant. Works efficiently on model compounds (e.g. Ellman’s reagent, Cat. No. 322123) and protein disulfides. Plays an essential role in cellular protection against oxidative stress and cell death. Inhibits apoptosis in Jurkat T cells and human PBL.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit (insulin reduction unit) is calculated by measuring the change in absorbance at 650 nm with 330 µM DTT as the reductant at 25°C, pH 6.5.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Reconstitute in physiological buffer containing 3 mM EDTA and 1-5 mM DTT.
Altre note
Noda, N., et al. 1997. Nippon Rinsho 55, 461.
Wollman, E.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 602.
Masutani, H., et al. 1996. Immunol. Lett. 54, 67.
Saito, I., et al. 1996. Arthritis Rheumatism, 39, 773.
Saito, N., et al. 1995. J. Immunol. 154, 3194.
Buchanon, B.B., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys. 314, 257.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3