Documenti
AB1987
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-neurofilamento M (145 kDa), C terminale
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-NEF3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
reptile, chicken, rat, quail, pig, human, mouse, bovine, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Nefm(281347)
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rabbit ... Nefm(100009343)
rat ... Nefm(24588)
Descrizione generale
I neurofilamenti fanno parte dei filamenti intermedi, sono componenti fondamentali del citoscheletro e rappresentano un elemento strutturale di supporto per l'assone. Sono i componenti fibrillari più numerosi dell'assone, essendo in media da 3 a 10 volte più frequenti dei microtubuli assonali. I neurofilamenti (10 nm di diam.) sono costituiti da tre protofibrille intrecciate, a loro volta composte da due complessi tetramerici di protofilamenti di proteine monomeriche. Le proteine della tripletta di neurofilamenti (68/70, 160 e 200 kDa) sono presenti sia nel sistema nervoso centrale che in quello periferico e sono generalmente neurone-specifici. La proteina NF-L di 68/70 kDa può autoassemblarsi in una struttura filamentosa, mentre le proteine NF-M di 160 kDa e NF-H di 200 kDa richiedono la presenza della proteina NF-L di 68/70 kDa per coassemblarsi. I neuromi, i ganglioneuromi, i gangliogliomi, i ganglioneuroblastomi e i neuroblastomi risultano positivi alla colorazione per i neurofilamenti. Sebbene siano di norma limitati ai neuroni, i neurofilamenti sono stati rilevati nei paragangliomi e nei feocromocitomi surrenalici ed extrasurrenalici. Anche i carcinoidi, i carcinomi neuroendocrini della pelle e i carcinomi a cellule a chicco di avena del polmone esprimono i neurofilamenti.
Specificità
Colorazione forte e specifica per NF-M (145 kDa)
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Proteina ricombinante di fusione contenente i 168 amminoacidi C-terminali di NF-M di ratto
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
Per l′immunoistochimica è stata utilizzata una diluizione 1:200 di un lotto precedente.
La colorazione non è influenzata dalla fosforilazione del neurofilamento. Colorazione ottimale con tampone TE, pH 9,0, con recupero dell'epitopo: cervelletto umano
Immunoistochimica (paraffina)
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo anti-neurofilamento M (145 kDa), regione C-terminale, rileva i livelli di neurofilamento M (145 kDa) & è stato descritto in letteratura & convalidato per l′uso in IC, IH, IH(P) & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Valutata abitualmente mediante western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting: questo lotto diluito 1:1.000 ha rilevato il neurofilamento M su 10 μg di lisati di cervello murino.
Descrizione del bersaglio
145 kDa
Stato fisico
Antisiero di coniglio tal quale, senza conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno dalla data di ricevimento a -20ºC in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Neuroni enterici di ratto, tessuto di midollo spinale di ratto Cervello, nervo periferico
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Axons are injured by antigen-specific CD8(+) T cells through a MHC class I- and granzyme B-dependent mechanism.
Sauer, BM; Schmalstieg, WF; Howe, CL
Neurobiology of Disease null
Myosin Va increases the efficiency of neurofilament transport by decreasing the duration of long-term pauses.
Alami, NH; Jung, P; Brown, A
The Journal of Neuroscience null
L J Ellett et al.
Scientific reports, 6, 30269-30269 (2016-07-30)
Patients with Parkinson's disease often experience non-motor symptoms including constipation, which manifest prior to the onset of debilitating motor signs. Understanding the causes of these non-motor deficits and developing disease modifying therapeutic strategies has the potential to prevent disease progression.
Lynda Erskine et al.
Development (Cambridge, England), 144(13), 2504-2516 (2017-07-06)
Visual information is relayed from the eye to the brain via retinal ganglion cell (RGC) axons. Mice lacking NRP1 or NRP1-binding VEGF-A isoforms have defective RGC axon organisation alongside brain vascular defects. It is not known whether axonal defects are
Zhenzhong Ma et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(26), 9630-9640 (2011-07-01)
During peripheral nervous system development, successful communication between axons and Schwann cells is required for proper function of both myelinated and nonmyelinated nerve fibers. Alternatively spliced proteins belonging to the neuregulin1 (NRG1) gene family of growth and differentiation factors are