Vai a
8.52017
Fmoc-Pro-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Pro-OH, N-α-Fmoc-L-proline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
32,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,50 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
171,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
564,00 €
2 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.060,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-259-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
32,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥94.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
112-115 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N4(C(CCC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)
InChI key
ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of proline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-β-Ala-Pro-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Pro-Pro-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 94.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1031
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.521498.522088.52021
Fmoc-Pro-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52017
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-D-Pro-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52149
Fmoc-D-Pro-OH
Fmoc-Val-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52021
Fmoc-Val-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥94.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
mp
112-115 °C
mp
-
mp
-
mp
140-145 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Pro-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Contenuto correlato
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
852017901004027269221645
852017025004027269206987
852017500004027269221638
852017050004027269179649
852017002504027269085445
852017901504027269242602
852017100004027269179663
852017010004027269085452
852017200004027269232771
852017902504027269242657