Vai a
8.52019
Fmoc-Ser(tBu)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Ser(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-serine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
138,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
339,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
731,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.410,00 €
2 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4.530,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.44
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-260-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
123-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/p-1/t19-/m0/s1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Stereoselective polymer-supported synthesis of morpholine-and thiomorpholine-3-carboxylic acid derivatives: This research explores the use of Fmoc-Ser(tBu)-OH in the synthesis of morpholine derivatives, demonstrating its utility in creating complex molecular structures (Králová et al., 2017).
  • Controlled morphological changes in self-assembled structures formed by Fmoc variants of Threonine and Serine: The study investigates how Fmoc-Ser(tBu)-OH influences the self-assembly of peptides into structured forms, contributing to materials science and nanotechnology (Kshtriya et al., 2021).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ser (tBu) -OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ser(tBu)-Ser(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ser-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1033
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.521568.522338.52151
Fmoc-D-Ser-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52233
Fmoc-D-Ser-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥92.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
123-130 °C
mp
120-130 °C
mp
108-112 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ser(tBu)-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c