8.52067
Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
>65 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N\C(=N\CCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)\N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1
HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
II derivato standard per l′introduzione di un residuo di Arg nella sintesi di peptidi in fase solida (SPPS) Fmoc [1,2]. Il Pbf, il gruppo protettore della catena laterale, viene rimosso mediante TFA ad una velocità 1-2 volte superiore rispetto al Pmc. Nella preparazione di peptidi che contengono sia Arg sia Trp, è consigliabile utilizzare questo derivato insieme al derivato Fmoc-Trp(Boc)-OH (852050).
Protocolli e articoli tecnici correlati
Amminoacidi Fmoc per la produzione di peptidi
Protocolli di distacco (cleavage) e di deprotezione per SPPS Fmoc
Bibliografia
[1] L. A. Carpino, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 7829.
[2] C. G. Fields, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6661.
Applicazioni
- Sintesi di segmenti di cianoficina per lo studio della penetrazione cellulare: descrive il processo di sintesi e le rese complessive per i passaggi dal building block Fmoc-Arg(Pbf)-OH all'Adp. (M Grogg, D Hilvert, D Seebach, 2019).
- Rivisitazione dell'NO2 come gruppo protettore dell'arginina nella sintesi di peptidi in fase solida: descrive il processo di sintesi e le rese complessive per i passaggi dal building block Fmoc-Arg(Pbf)-OH all'Adp. (M Alhassan, A Kumar, J Lopez, F Albericio, 2020).
- Veicolazione genica di un dendrimero PAMAM coniugato con il peptide segnale di localizzazione nucleare originato dal fattore di crescita dei fibroblasti 3: illustra una reazione di coniugazione che coinvolge Fmoc-Arg(pbf)-OH in sistemi di veicolazione genica. (J Lee, J Jung, YJ Kim, E Lee, JS Choi, 2014).
Linkage
Risultati analitici
Aspetto della sostanza (esame visivo): polvere
Unità di colore (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identificazione (IR): conforme
Purezza enantiomerica: ≥ 99,8 %(a/a)
Purezza (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Arg(Pbf)-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Arg-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Tenore di amminoacidi liberi (HPLC): ≤ 0,2 %
Purezza (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purezza (TLC(157B)): ≥ 98 %
Solubilità (12,5 mmoli in 25 mL di DMF): chiaramente solubile
Tenore (acidimetrico): ≥ 90,0 %
Acqua (K.F.): ≤ 2,0 %
Acetato di etile (HS-GC): ≤ 1,0 %
Acetato (IC): ≤ 0.02 %
Cliccare qui per prendere visione dei sistemi solvente usati per la TLC dei prodotti Novabiochem®.
WGK 3