Vai a
8.52003
Fmoc-Ala-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Ala-OH, N-α-Fmoc-L-alanine monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
28,60 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,20 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
151,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
278,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
498,00 €
2 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
937,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2020,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
252-660-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
28,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
140-150 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Interface Passivation of Perovskite Solar Cells by Fmoc-Ala-OH Amino Acids: This study explores the effects of Fmoc-Ala-OH on perovskite solar cells, showing its potential to improve the efficiency and stability of these devices (Song et al., 2023).
  • Charge and Sequence Effects on the Self-Assembly and Subsequent Hydrogelation of Fmoc-depsipeptides: Discusses the role of Fmoc-Ala-OH in the self-assembly processes necessary for creating advanced materials, highlighting its utility in material science (Nguyen et al., 2014).
  • High-Quality Conjugated Polymers Achieving Ultra-Trace Detection of Cr2O72- in Agricultural Products: Illustrates the application of Fmoc-Ala-OH in the development of sensitive detection systems for environmental monitoring (Li et al., 2022).
  • A Liquid-Phase Continuous-Flow Peptide Synthesizer for Preparing C-terminal Free Peptides: Details how Fmoc-Ala-OH is used in innovative peptide synthesis technologies to streamline production processes in pharmaceutical applications (Otake et al., 2023).
  • Self-assembled Structures Formed by Fmoc Modified Aliphatic Amino Acids: Examines the use of Fmoc-Ala-OH in the formation of self-assembled structures, which are crucial for developing new materials with tailored properties (Gour et al., 2021).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ala-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1006
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
852142852138852024
Fmoc-Ala-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
852003
Fmoc-Ala-OH
Fmoc-D-Ala-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
852142
Fmoc-D-Ala-OH
FMOC-β-ALA-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
852024
FMOC-β-ALA-OH
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
140-150 °C
mp
113-123 °C
mp
140 °C
mp
143-147 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ala-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)