Documenti fondamentali
8.51072
Sigma-Aldrich
6-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Sinonimo/i:
6-Carboxyfluorescein, 6-FAM
Scegli un formato
25 MG
43,60 €
100 MG
92,60 €
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
43,60 €
100 MG
92,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This high purity fluorescent dye (λem494 nm, λex 518 nm) is supplied as a single isomer, which ensures production of labeled products of defined chemical structure, as well as greatly simplifying purification and characterization. FAM should be introduced as the last step in the synthesis to avoid formation of side-products, or protected by tritylation prior to acylation or hydrazine treatment [1].
Literature references
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Linkage
Replaces: 01-63-0113
Risultati analitici
Color (visual): yellow to orange
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.