8.45500
Cadmium sulfate hydrate
Solarpur®
Sinonimo/i:
Cadmium sulfate hydrate
Stato
solid
Potenza
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
>80 °C (decomposition)
Punto di fusione
41.5 °C
Solubilità
1130 g/L
Densità
3.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Cd+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Identity Cd (ICP): passes test
Identity (SO₄): passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 50 ppm
Co (Cobalt): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 50 ppm
Cr (Chromium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 50 ppm
As (Arsenic): ≤ 50 ppm
Sn (Tin): ≤ 50 ppm
Sb (Antimony): ≤ 50 ppm
Li (Lithium): ≤ 50 ppm
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List