Documenti
1.08087
Supelco
Tartrato di Sodio e Potassio tetraidrato
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Tartrato di Sodio e Potassio tetraidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4KNaO6 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
206-156-8
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
70-80 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Categorie correlate
Linkage
Sostituisce: PX1590; PX1590-1; PX1590-2; PX1590-5; PX1590-11;
Risultati analitici
Tenore (alcalimetria): 99,0 - 102,0 %
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Valore pH (5 %; acqua, 25 °C): 7,0 - 8,5
Cloruri (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,001 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,005 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (calcio): ≤ 0,004 %
Cu (rame): ≤ 0,0005 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
NH₄ (ammonio): ≤ 0,002 %
Pb (Piombo): ≤ 0,0005 %
Corrisponde ad ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.