Key Documents
8.45097
Sigma-Aldrich
N-Dodecane
Msynthplus
Sinonimo/i:
N-Dodecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
203-967-9
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
200 °C
Limite di esplosione
0.6 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
P. eboll.
216.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9.6 °C
Temp. transizione
flash point 85.5 °C
Densità
0.75 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup