Documenti fondamentali
8.20543
Sigma-Aldrich
n-Dodecane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Dodecane
Scegli un formato
25 ML
43,10 €
100 ML
51,90 €
250 ML
104,00 €
1 L
299,00 €
43,10 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
43,10 €
100 ML
51,90 €
250 ML
104,00 €
1 L
299,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
203-967-9
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
216.3 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
0.4 hPa ( 20 °C)
43,10 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
200 °C
Limite di esplosione
0.6 % (v/v)
Viscosità cinematica
<7 cSt(40 °C)
P. ebollizione
216.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9.6 °C
Temp. transizione
flash point 85.5 °C
Densità
0.75 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCCCCC)CCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
n-Dodecane is used as a solvent in organic chemistry. It is used as a distillation chaser and scintillator component. Currently, n-dodecane is being considered an alternative to kerosene-based fuels.
Applicazioni
n-Dodecane is used as a:
  • Non-polar solvent for the direct synthesis of indium nanoparticles.
  • Diluent in bifunctional ionic liquid (IL) to extract lithium from brines.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
n-Tridecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14631
n-Tridecane
Isododecane mixture of isomers, technical, &#8805;80% (GC)
Sigma-Aldrich
06753
Isododecane
Octadecane 99%
Sigma-Aldrich
O652
Octadecane