Documenti fondamentali
8.43658
Sigma-Aldrich
Trimethoxyphenylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethoxyphenylsilane
Scegli un formato
50 ML
89,30 €
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
89,30 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3SiC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
221-066-9
NACRES:
NA.22
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 83 °C
Densità
1.064 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bladder
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup