Documenti fondamentali
8.22047
Sigma-Aldrich
1-Docosanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Docosanol, Behenyl alcohol
Scegli un formato
100 G
55,80 €
55,80 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
55,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
211-546-6
NACRES:
NA.22
55,80 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
P. ebollizione
180 °C/0.3 hPa
Punto di fusione
68-71 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C